Kluczowe dokumenty
8.15100
Sigma-Aldrich
2,5-dietylo-1,3,4-tiadiazol
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
255-143-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
Formularz
liquid
bp
105 °C/18.7 hPa
gęstość
1.071 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[s]1c(nnc1CC)CC
InChI
1S/C6H10N2S/c1-3-5-7-8-6(4-2)9-5/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BXVZVOBTUSLCIO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.073
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3