Key Documents
8.14565
Sigma-Aldrich
di-Rhenium decacarbonyl
for synthesis
Synonim(y):
di-Rhenium decacarbonyl
About This Item
Wzór liniowy:
Re2(CO)10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
652.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161603
Numer indeksu EC:
238-202-8
Postać
crystals
mp
181-184 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
Klucz InChI
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ex C): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3