8.14287
5-tert-butylo-m-ksylen
for synthesis
Synonim(y):
5-tert-Butyl-m-xylene, 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.4 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
560 °C (DIN 51794)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
temp. przejścia
flash point 84 °C (DIN 51758)
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Klucz InChI
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.866
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup