Kluczowe dokumenty
8.14051
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisiloxane
for synthesis
Synonim(y):
Hexamethyldisiloxane, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-oxa-2,4-disilapentane, HMDSO
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3)3Si)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
203-492-7
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
20 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
340 °C
siła działania
>12160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
0.5-21.8 % (v/v)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
temp. przejścia
flash point 4 °C
rozpuszczalność
insoluble 0.00037 g/L
gęstość
0.76 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Si](O[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Hexamethyldisiloxane coating by plasma to create a superhydrophobic surface for fabric masks: Research into the application of HMDSO plasma coatings to fabric masks to impart superhydrophobic properties, enhancing their resistance to moisture (Prado et al., 2022).
  • PECVD of hexamethyldisiloxane coatings using extremely asymmetric capacitive RF discharge: Examines the deposition of HMDSO-based coatings via plasma-enhanced chemical vapor deposition, focusing on the influence of discharge asymmetry on the coating properties (Gosar et al., 2020).
  • A ReaxFF-based molecular dynamics study of the pyrolysis mechanism of hexamethyldisiloxane: This study uses molecular dynamics to explore the pyrolysis processes of HMDSO, important for understanding its stability and decomposition under thermal stress (Chen et al., 2022).
  • Thermal stability of hexamethyldisiloxane and octamethyltrisiloxane: Discusses the thermal stability of HMDSO compared to related siloxanes, providing valuable data for applications involving heat exposure (Keulen et al., 2018).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.762 - 0.764
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C - closed cup