Kluczowe dokumenty
8.10158
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
for synthesis
Synonim(y):
Chlorodiphenylphosphine, Diphenylchlorophosphine
About This Item
Wzór liniowy:
ClP(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Numer indeksu EC:
214-093-2
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
320 °C
siła działania
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
tw
320 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
temp. przejścia
flash point 138 °C
gęstość
1.20 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.192 - 1.196
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C