Key Documents
8.08159
Sigma-Aldrich
Thiophenol
Synonim(y):
Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene
About This Item
ciśnienie pary
2.7 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
450 °C
siła działania
46.2 mg/kg LD50, oral (rat)
134 mg/kg LD50, skin (rabbit)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
pH
5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
tw
168.3 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
temp. przejścia
flash point 50 °C
rozpuszczalność
0.94 g/L
gęstość
1.08 g/cm3 at 20 °C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
Thiophenol for synthesis. CAS 108-98-5, pH 5 (H₂O, 20 °C) (saturated aqueous solution).
Przechowywanie i stabilność
Store below +30°C.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.077 - 1.079
Identity (IR):passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Rozszczepienie i deprotekcja żywicy Fmoc są kluczowymi etapami syntezy peptydów, dając pożądany peptyd po odłączeniu żywicy.
Powiązane treści
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.