Key Documents
8.01818
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
for synthesis
Synonim(y):
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(SH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
Numer indeksu EC:
208-165-2
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
108 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
siła działania
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.7-9.6 % (v/v)
tw
82-88 °C/1013 hPa
mp
-165 °C
temp. przejścia
flash point -23 °C
gęstość
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1