Kluczowe dokumenty
8.00882
Sigma-Aldrich
Cyjanooctan etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
203-309-0
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
460 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
temp. przejścia
flash point 110 °C
gęstość
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C