Key Documents
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonim(y):
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
202-730-7
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Postać
solid
temp. samozapłonu
>500 °C (DIN 51794)
siła działania
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
234-238 °C
rozpuszczalność
84 g/L
gęstość nasypowa
700 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Klucz InChI
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - closed cup