Kluczowe dokumenty
8.00553
Sigma-Aldrich
Fosforyn trimetylu
for synthesis
Synonim(y):
Trimethyl phosphite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
204-471-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
28 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
250 °C
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
5.2-61.2 % (v/v)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
temp. przejścia
flash point 28 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
P(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Klucz InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup