Kluczowe dokumenty
8.00476
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Synonim(y):
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
4-(Cl)C6H4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
200-805-9
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Postać
powder
temp. samozapłonu
545 °C
siła działania
1170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3 (20 °C, 0.08 g/L in H2O)
tw
274-276 °C/1013 hPa
mp
237-240 °C
temp. przejścia
flash point 238 °C
rozpuszczalność
0.08 g/L
gęstość
1.54 g/cm3 at 24 °C
gęstość nasypowa
350 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chlorobenzoic acid for synthesis. CAS 74-11-3, chemical formula 4-(Cl)C₆H₄COOH.
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 237 °C
Melting range (upper value): ≤ 241 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
238 °C