Merck
42102
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H2(NO2)2NH[CHCH(CH3)2]CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
aktywność optyczna
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
jakość
LiChropur
metody
HPLC: suitable
mp
173-177 °C (lit.)
173-177 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
Nα-(2,4-dinitro-5-fluorofenylo)-L-walinamid[L-FDVA] jest chiralnym środkiem derywatyzującym.
Zastosowanie
L-FDVA może być stosowany jako środek derywatyzujący dla aminokwasów w izolacji i identyfikacji mikrocystyn.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Chiral derivatizing agent (chiral Sanger′s Reagent) for determining the enantiomeric purity of amino acids with HPLC; This analogue of Marfey′s reagent can also be used with amines
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H. Bruckner et al.
Journal of Chromatography A, 555, 81-81 (1991)
Liquid chromatography-electrospray ionisation-mass spectrometry based method for the simultaneous determination of algal and cyanobacterial toxins in phytoplankton from marine waters and lakes followed by tentative structural elucidation of microcystins.
Dahlmann, Jens, Wes R. Budakowski, and Bernd Luckas
Journal of Chromatography A, 994, 45-57 (2003)
M. Calmes et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2437-2437 (1993)
K. Shimada et al.
Journal of Liquid Chromatography, 16, 3311-3311 (1993)
Eric J Dimise et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(40), 15311-15316 (2008-10-04)
Bacteria belonging to the order Actinomycetales have proven to be an important source of biologically active and often therapeutically useful natural products. The characterization of orphan biosynthetic gene clusters is an emerging and valuable approach to the discovery of novel