8.00147
Kwas acetylenodikarboksylowy
for synthesis
Synonim(y):
Acetylenedicarboxylic acid, Butynedioic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
205-536-0
Polecane produkty
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
131 °C