Kluczowe dokumenty
682151
Sigma-Aldrich
Xanthine Oxidase, Buttermilk
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Synonim(y):
Xanthine Oxidase, Buttermilk
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Poziom jakości
opis
RTECS - RQ8455000
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥0.5 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
obecność zanieczyszczeń
lactoperoxidase, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol of xanthine to uric acid per min at 25°C, pH 7.5.
Postać fizyczna
Crystalline suspension in 60% ammonium sulfate.
Inne uwagi
McWhirter, R.B. and Hille, R. 1991. J. Biol. Chem.266, 23724.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes