Kluczowe dokumenty
662009
Sigma-Aldrich
U0126
InSolution, ≥98%, A potent and specific inhibitor of MEK1 and MEK2
Synonim(y):
InSolution U0126
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N6S2 · 0.5C2H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
S(c2c(cccc2)N)\C(=C(\C(=C(\Sc1c(cccc1)N)/N)\C#N)/C#N)\N
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
Klucz InChI
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
Opis ogólny
Silny i specyficzny inhibitor MEK1 (IC50 = 72 nM) i MEK2 (IC50 = 58 nM). Hamowanie jest niekonkurencyjne zarówno w stosunku do ATP, jak i ERK. Ma bardzo niewielki wpływ na inne kinazy, takie jak Abl, Cdk2, Cdk4, ERK, JNK, MEKK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, PKC i Raf. Działa również jako środek immunosupresyjny, skutecznie blokując syntezę IL-2 i proliferację komórek T bez wpływu na długoterminowe wyniki aktywacji komórek T lub tolerancji. Według doniesień ulega szybkiej izomeryzacji w DMSO i istnieje jako równowagowa mieszanina izomerów(Z,Z), E,E) i(Z,E) z minimalną utratą aktywności w okresie 1 miesiąca.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
100 mM (5 mg/124 µl) roztwór U0126 (nr kat. 662005) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu pobrać porcję do wstępnie schłodzonych fiolek i natychmiast zamrozić w temperaturze (-70°C).
Inne uwagi
Duncia, J.V., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 2839.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yiming Zhang et al.
International journal of molecular medicine, 46(3), 965-976 (2020-06-26)
MicroRNAs (miRNAs) are known to have regulatory roles in the osteogenic differentiation of various mesenchymal stem cells (MSCs), although their regulatory role on human adipose‑derived mesenchymal stem cells (hADSCs) remains unclear. The aim of the present study was to investigate