Kluczowe dokumenty
6.18004
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
Synonim(y):
1,2-Dichlorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
1,2-(Cl)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
for synthesis
ciąg SMILES
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Klucz InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N