1.02930
1,2-dichlorobenzen
for extraction analysis EMSURE®
Synonim(y):
o-Chlorobenzen
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.33 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
640 °C
siła działania
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.2-12 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Sulfated ash
≤0.01% Water
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
temp. przejścia
flash point 66 °C
rozpuszczalność
0.13 g/L
gęstość
1.31 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Klucz InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Powiązanie
Inne uwagi
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66.0 °C - closed cup