616521
TRPV4 Antagonist II, HC-067047
The TRPV4 Antagonist II, HC-067047 controls the biological activity of TRPV4.
Synonim(y):
HC067047, 2-metylo-1-(3-morfolinopropylo)-5-fenylo-N-(3-(trifluorometylo)fenylo)-1H-pirol-3-karboksyamid, antagonista receptora przejściowego potencjału waniloidu-4 II
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c([n](c(c2)c4ccccc4)CCCN3CCOCC3)C
Klucz InChI
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3