Kluczowe dokumenty
5.30533
Sigma-Aldrich
GSK1016790A
≥98% (HPLC), powder, TRPV4 channel agonist, Calbiochem
Synonim(y):
GSK101, agonista kanału waniloidowego 4 o przejściowym potencjale receptorowym
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32Cl2N4O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.61
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
Agonista TRPV4, GSK1016790A,
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(C(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C(CO)NS(=O)(=O)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)NC(=O)C3=CC4=CC=CC=C4S3
InChI
1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)
Klucz InChI
IVYQPSHHYIAUFO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek pochodna amidu piperazyny, która działa jako silny i selektywny agonista kanału TRPV4 (Transient Receptor Potential Vanilloid 4 Channel) i zwiększa przepływ Ca2+ w różnych komórkach ludzkich i mysich (EC50 = 2,1 nM i 18 nM odpowiednio w ludzkich i mysich TRPV4 wyrażonych w komórkach HEK293). Generuje większe transjenty [Ca2+]i w chronocytach niż leczenie hipoosmotyczne. Wykazano, że jest około 300 razy silniejszy niż 4-α-PDD w aktywacji kanałów TRPV4. Sugeruje się, że działa poprzez rekrutację wcześniej nieaktywnych kanałów, a nie poprzez zwiększenie wzrostu aktywności podstawowej. Nie wpływa na kanały TRPM8 i TRPA1 nawet w wysokich stężeniach (~20 µM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
TRPV4
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
OʹConor, C.J., 2014. PNAS.111, 1316.
Sullivan, M.N., et al. 2012. Mol. Pharmacol.82, 464.
Jun, M., et al. 2011. PLoS One.6, e16713.
Thorneloe, K. S., et al. 2008. J. Pharm. Exp. Ther.326,432.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1