Kluczowe dokumenty
211280
Sigma-Aldrich
Capsazepine
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Synonim(y):
N-[2-(4-chlorofenylo)etylo]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroksy-2H-2-benzazepino-2-karbotioamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
S=C(N2CCCc3c(cc(c(c3)O)O)C2)NCCc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
Klucz InChI
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A competitive antagonist of Capsaicin (Cat. No. 211274) and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
A competitive antagonist of the sensory neuron excitants capsaicin (Cat. No. 211274) and resiniferatoxin (Cat. No. 553975). Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Inne uwagi
Fox, A.J., et al. 1995. Neuroscience 67, 741.
Ellis, J.L., and Undem, B.J. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 85.
Walpole, C.S.J., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1942.
Szallasi, A., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Therap.267, 728.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3