579050
TAPI-0
≥96% (HPLC), solid, collagenase, gelatinase, and TACE inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
TAPI-0, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L-naphthylalanyl-L-alanine Amide, TNF-α Protease Inhibitor-0
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TAPI-0, TAPI-0, CAS 143457-40-3, is a hydroxamate-based inhibitor of collagenase, gelatinase, and TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17; IC₅₀ = 100 nM).
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
50% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)10-19(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-16-8-9-17-6-4-5-7-18(17)11-16/h4-9,11,14-15,19-20,33H,10,12-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,19?,20-/m0/s1
Klucz InChI
CRCPLBFLOSEABN-VBSNWNEZSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
TNF-α converting enzyme/ADAM17
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Mullberg, J., et al. 1995. J. Immunol.155, 5198.
Mohler, K.M., et al. 1994. Nature370, 218.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.