Kluczowe dokumenty
5.09612
Sigma-Aldrich
TAPI-2
InSolution, ≥97%, 10 mM aqueous solution, inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase; ADAM17)
Synonim(y):
InSolution TAPI-2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H37N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.53
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
A hydroxamate-based inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase; ADAM17). Inhibits the activation-dependent shedding of L-selectin from neutrophils, eosinophils, and lymphocytes as well as phenylarsine oxide (PAO)-induced shedding in neutrophils. Also blocks the shedding of several cell surface proteins such as pro-TGF-α, IL-6 receptor α-subunit, and β-amyloid precursor protein. Reported to inhibit TNF-α release and impart protection against aspirin-induced gastric mucosal injury. Acts as a weak inhibitor of angiotensin converting enzyme (IC50 = 18 µM).
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
A 10 mM (1 mg/241 µL) sterile-filtered solution of TAPI-2 (Cat. No. 579052) in H₂O.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Bennett, T.A., et al. 2000. J. Immunol.164, 4120.
Fiorucci, S., et al. 1998. Aliment. Pharmacol. Ther.12, 1139.
Hooper, N.M., et al. 1997. Biochem. J.321, 265.
Parvathy, S., et al. 1997. Biochem. J.327, 37.
Arribas, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 11376.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.