Key Documents
5.05772
Sigma-Aldrich
Pirenzepine Dihydrochloride
Synonim(y):
Pirenzepine Dihydrochloride, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) M1 Antagonist, Pirenzepine dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N5O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.32
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H21N5O2/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26)
Klucz InChI
RMHMFHUVIITRHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
An antagonist selective for mAChR subtype M1. Used for studying the functional roles of M1 receptors in both central and peripheral nervous systems.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
M1
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Shirey, K., et al., 2009. J. Neurosci.29, 14271.
Pelat, M., et al., 1999. Eur.J. Pharmacol.379, 117.
Burford NT, et al. 1996. Biochem. J.315, 883.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2