Kluczowe dokumenty
539695
Sigma-Aldrich
Inhibitor PME-1, AMZ-30
The PME-1 Inhibitor, AMZ-30 controls the biological activity of PME-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
( E)-2-(4-fluorofenylosulfonylo)-3-(1-(3-nitrofenylosulfonylo)-1H-pirol-2-ylo)-akrylonitryl, NIH Probe ML136
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13FN3O6S2
Masa cząsteczkowa:
462.45
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek sulfonyloakrylonitrylowy, który działa jako silny i nieodwracalny inhibitor fosfatazy białkowej metyloesterazy-1 (PME-1; IC50 = 600 nM i 2,5 µM odpowiednio w lizatach komórek ludzkich i komórkach HEK 293T) ze 100-krotnie większą selektywnością w stosunku do innych hydrolaz serynowych; nie działa jako ogólna sonda tiolowo-reaktywna. Wykazano, że obniża demetylowane poziomy PP2A o ~ 80% przy 20 µM z podwyższoną metylowaną formą PP2A (fosfatazy białkowej 2A) w komórkach HEK 293T z nadekspresją PME-1.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2