5.33657
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735
Synonim(y):
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735, 2-Fluoro-4-(2-methyl-8-(3-(methylsulfonyl)benzylamino)imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)phenol, Phosphatidylinositol-phosphate-4-Kinase III β Inhibitor, BF-738735
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
siła działania
5.7 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light gray
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PI4KIII&beta
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
MacLeod, A.M., et al. 2013. ACS Med. Chem. Lett.4, 585.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3