5.33575
Rigosertib
Synonim(y):
( E)-2-(2-metoksy-5-((2,4,6-trimetoksystyrylosulfonylo)metylo)fenyloamino)octan sodu, ON01910, Na, Estybon
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(Cc2cc(c(cc2)OC)NCC(=O)[O-])\C=C\c1c(cc(cc1OC)OC)OC
InChI
1S/C21H25NO8S.Na/c1-27-15-10-19(29-3)16(20(11-15)30-4)7-8-31(25,26)13-14-5-6-18(28-2)17(9-14)22-12-21(23)24;/h5-11,22H,12-13H2,1-4H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b8-7+;
Klucz InChI
VLQLUZFVFXYXQE-USRGLUTNSA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sygnalizacja PI 3-K/Akt/mTOR
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ramana Reddy, M.V., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 6254.
Gumireddy, K., et al. 2005. Cancer Cell7, 275.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3