5.32605
Aurora A/MYCN Dual Inhibitor, CD532
Synonim(y):
Aurora A/MYCN Dual Inhibitor, CD532, Aurora A Inhibitor, CD532, MYCN Inhibitor, CD532
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
48 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)NC2=CC=C(NC3=NC=CC(NC4=NNC(C5CCCC5)=C4)=N3)C=C2
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
Aurora A
MYCN
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Gustafson, W. C., et al. 2014. Cancer Cell.26, 414.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3