123871
Akt Activator II, SC79
Akt Activator II, SC79, CAS 305834-79-1, is a cell-permeable compound that interacts with Akt PH domain PIP3 binding pocket and makes it more susceptible to phosphorylation by upstream Kinases.
Synonim(y):
Akt Activator II, SC79, Ethyl-2-amino-6-chloro-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C17H17ClN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
Klucz InChI
DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Pleckstrin homology (PH) domain of Akt
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3