520219
PPACK II trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid, kallikrein inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
PPACK II, Trifluoroacetate Salt
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
PPACK II, Trifluoroacetate Salt, Potent and specific irreversible inhibitor of plasma and glandular kallikreins.
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCC(=O)[C@@H](N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC(=O)[C@H](N)Cc1ccccc1)CCCNC(=N)N
InChI
1S/C25H33ClN6O3/c26-16-22(33)20(12-7-13-30-25(28)29)31-21(15-18-10-5-2-6-11-18)24(35)32-23(34)19(27)14-17-8-3-1-4-9-17/h1-6,8-11,19-21,31H,7,12-16,27H2,(H4,28,29,30)(H,32,34,35)/t19-,20+,21+/m1/s1
Klucz InChI
UFXAQJOOAQICNE-HKBOAZHASA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Plasma and glandular kallikreins
Ostrzeżenie
Sekwencja
Rekonstytucja
Inne uwagi
Scicli, G., et al. 1989. Adv. Exp. Med. Biol.247B, 217.
Gibson, T.R., et al. 1987. Endocrinology120, 764.
Kettner, G., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2