Kluczowe dokumenty
347436
Sigma-Aldrich
GGACK
An irreversible inhibitor of urokinase (IC₅₀ 1 µM) and Factor Xa.
Synonim(y):
GGACK, Glu-Gly-Arg-chloromethyl Ketone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25ClN6O5
Masa cząsteczkowa:
392.84
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥80% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
An irreversible inhibitor of urokinase (IC50<1 µM) and Factor Xa.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
urokinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: <1 µM against urokinase
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
H-Glu-Gly-Arg-CMK
Rekonstytucja
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of stock solution.
Inne uwagi
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Biochim. Biophys. Acta569, 31.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1