Kluczowe dokumenty
5.06305
Sigma-Aldrich
Inhibitor III ligazy SKP2 E3
Synonim(y):
3-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-chromen-4-one, 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(piperidin-1-ylmethyl)-4H-chromen-4-one, 3-Benzotiazol-2-ylo-6-etylo-7-hydroksy-8-(piperydylometylo)chromen-4-on, p21/Cip1/CKI/Waf1 Activator III, CRL1SKP2 Inhibitor III, p27/Kip1 Activator III, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor III, SCFSKP2 Inhibitor III, SZL-P1-41, p21/Cip1/CKI/Waf1 Activator III, CRL1SKP2 Inhibitor III, p27/Kip1 Activator III, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor III, SCFSKP2 Inhibitor III, SZL-P1-41, 3-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24N2O3S
Masa cząsteczkowa:
420.52
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek benzotiazolilochromenonu, który zakłóca interakcję Skp2-Skp1 poprzez bezpośrednie wiązanie powinowactwa Skp2 i selektywnie zapobiega ubikwitynacji substratów Skp2-, ale nie Fbw7- lub β-TrCP-, ubikwitynacji substratów za pośrednictwem kompleksu Skp1-Cullin-1-F-box (SFC), skutecznie zapobiegając aktywacji substratów Skp2 (Akt) i degradacji (p21 i p27) z jednoczesną regulacją w dół komórkowego poziomu białka Skp2 (10 do 20 µM w kulturach HEK293T i PC3). Wykazuje aktywność antyproliferacyjną w stosunku do panelu 8 nowotworów (IC50 od 1,22 do 10,5 µM) i zmniejsza populację nowotworowych komórek macierzystych ALDH+ w hodowlach PC3 (10 do 20 µM). Wykazuje dobre właściwości farmakokinetyczne i jest skuteczny w hamowaniu wzrostu guza A549 i PC3 u myszy (40 do 80 mg/kg/d i.p.) in vivo.
Przepuszczalny dla komórek związek benzotiazolilochromenonu, który zakłóca interakcję Skp2-Skp1 poprzez bezpośrednie wiązanie powinowactwa Skp2 i selektywnie zapobiega ubikwitynacji substratów za pośrednictwem kompleksu Skp2-, ale nie Fbw7- lub β-TrCP-, ubikwitynacji substratów za pośrednictwem kompleksu Skp1-Cullin-1-F-box (SFC) zarówno w systemach bezkomórkowych, jak i w kulturach, skutecznie zapobiegając zależnej od ubikwitynacji aktywacji (Akt) i degradacji (p21 i p27) substratów Skp2 z jednoczesną regulacją w dół komórkowego poziomu białka Skp2 (10 do 20 µM w kulturach HEK293T i PC3). Wykazuje aktywność antyproliferacyjną w stosunku do panelu 8 linii nowotworowych (IC50 od 1,22 do 10,5 µM), ale nie normalnych linii nabłonkowych PNT1A lub fibroblastów IMR90 i skutecznie zmniejsza populację nowotworowych komórek macierzystych ALDH+ (CSC; Cancer Initiating Cell) w hodowlach raka prostaty PC3 (10 do 20 µM) poprzez promowanie starzenia niezależnego od p53 i blokowanie glikolizy tlenowej zależnej od Akt. Wykazuje dobre właściwości farmakokinetyczne(tmax = 1 h; t1/2 >6 h; Cmax >1 µM/osocze i >4 µM/guz u myszy z guzem PC3 o wielkości 200 mm3; 80 mg/kg i.p.) i jest skuteczny w hamowaniu wzrostu guzów A549 i PC3 u myszy (40 do 80 mg/kg/d i.p.) in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Skp2
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Inne uwagi
Chan, C.H., et al. 2013 Cell 154, 556.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philip E D Chung et al.
Nature communications, 11(1), 1825-1825 (2020-04-15)
Pineoblastoma is a rare pediatric cancer induced by germline mutations in the tumor suppressors RB1 or DICER1. Presence of leptomeningeal metastases is indicative of poor prognosis. Here we report that inactivation of Rb plus p53 via a WAP-Cre transgene, commonly
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.