5.30236
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV
Synonim(y):
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV, CRL1 SKP2 Inhibitor IV, p21/Cip1/Waf1 Activator IV, p27/Kip1 Activator IV, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor IV; SCF SKP2 Inhibitor IV, (±)-4-((3-(2,2-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-phenylbutylamino)methyl)-N,N
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Skp1/Skp2 interaction
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.