Key Documents
1.15079
Parteck® SI 200 (Sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 420
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Parteck® Sorbitol, D-Glucitol
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Postać
fine powder
temp. samozapłonu
420 °C
wielkość cząstki
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
temp. przejścia
flash point >100 °C
gęstość
1.49 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Excellent direct compression properties
- High dilution and adsorption capacity
- Larger and highly structured surface area
- Low hygroscopicity
- Low amount of reducing sugars
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
W tym artykule opisano zastosowanie substancji pomocniczych w celu rozwiązania problemów związanych ze stabilnością API.