1.03557
Parteck® SI 450 (Sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, FCC, JSFA
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Parteck® Sorbitol, D-Glucitol
About This Item
Polecane produkty
agency
JSFA
NF
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Postać
coarse powder
temp. samozapłonu
420 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
temp. przejścia
flash point >100 °C
rozpuszczalność
2350 g/L
gęstość
1.49 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1