Kluczowe dokumenty
5.06071
Sigma-Aldrich
I-BET
InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, A cell-permeable benzodiazepine compound
Synonim(y):
( S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide, (S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide, InSolution I-BET
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C2=N[C@H](c3[n](c(nn3)C)c4c2cc(cc4)OC)CC(=O)NCC
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
Klucz InChI
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek benzodiazepinowy, który wiąże tandemowe bromodomeny członków rodziny BET (bromodomena i dodatkowa domena terminalna) BRD2 (1-473), BRD3 (1-434) i BRD4 (1-477) z wysokim powinowactwem(Kd = 61,3, 50,5 i 55,2 nM, odpowiednio, przez ITC) i skutecznie konkuruje z tetra-acetylowanym peptydem H4 (Millipore nr kat. 12-379) o wiązanie BRD2/3/4 (IC50 = 32,5, 42,4 i 36,1 nM, odpowiednio, w konkurencyjnych testach równowagi). 12-379) o wiązanie BRD2/3/4 (IC50 = odpowiednio 32,5, 42,4 i 36,1 nM w konkurencyjnych testach wiązania równowagowego), wykazując jednocześnie niewielkie powinowactwo do 5 innych białek zawierających bromodomenę (ATAD2, BAZ2B, CREBBP, PCAF, SP140) lub panelu 38 enzymów komórkowych, GPCR, transporterów i kanałów jonowych. Wykazano, że w różny sposób moduluje ekspresję genów indukowaną przez LPS, w szczególności hamując indukowaną przez LPS regulację w górę genów zaangażowanych w odpowiedź zapalną w mysich BMDM (makrofagach pochodzących ze szpiku kostnego) in vitro (30 min 1 µM leczenia wstępnego) i skutecznie zapobiega śmierci indukowanej przez LPS, zabite cieplnie Salmonella typhimurium i CLP (podwiązanie i nakłucie jelita ślepego) u myszy in vivo (30 mg/kg i.v.). Komórkowy knockdown Brd2/3/4 przy użyciu siRNA skutkuje głównie takim samym efektem jak leczenie I-BET w modulowaniu profilu indukcji genów LPS w mysich BMDM, ale nie bez wyjątków, co wskazuje, że nie wszystkie regulacje transkrypcji zależne od BET są pośredniczone przez jego wiązanie z acetylowanymi histonami.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
tandemowe bromodomeny BET
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
50 mM (5 mg/236 µL) sterylnie filtrowany roztwór I-BET (Cat. No. 401010) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Nicodeme, E., et al. 2010. Nature468, 1119.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)