5.06073
Glutaminase Inhibitor, Compound 968
InSolution, ≥99%, A cell-permeable benzophenanthridinone compound
Synonim(y):
InSolution Glutaminase Inhibitor, Compound 968, GAC Inhibitor, GLS1 Inhibitor I, KGA Inhibitor I, Kidney-Type Glutaminase Inhibitor I, 5-(3-Bromo-4-(dimethylamino)phenyl)-2,2-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydrobenzo[a]phenanthridin-4(1H)-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
mitochondrial glutaminase
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)