Kluczowe dokumenty
SAB4503405
Sigma-Aldrich
Anti-HAT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KAT1, histone acetyltransferase 1, histone acetyltransferase type B catalytic
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 49 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAT1(8520)
Opis ogólny
Acetylotransferaza histonowa 1 (HAT1) jest acetylotransferazą histonową typu B zlokalizowaną w cytozolu i jądrze. Gen HAT1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie w 2q31.1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HAT.
Zakres immunogenu: 331-380
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HAT wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu (1:500) i immunofluorescencji (1:250).
Działania biochem./fizjol.
Acetylotransferaza histonowa 1 (HAT1) bierze udział w acetylacji reszt lizyny 5 i 12 na N-końcu nowo zsyntetyzowanego histonu H4. Enzym ten jest również zaangażowany w regulację naprawy DNA w jądrze.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaohan Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 288(25), 18271-18282 (2013-05-09)
Faithful repair of DNA double-strand breaks is vital to the maintenance of genome integrity and proper cell functions. Histone modifications, such as reversible acetylation, phosphorylation, methylation, and ubiquitination, which collectively contribute to the establishment of distinct chromatin states, play important
Hirak Kumar Barman et al.
Biochemical and biophysical research communications, 373(4), 624-630 (2008-07-08)
Amounts of soluble histones in cells are tightly regulated to ensure supplying them for the newly synthesized DNA and preventing the toxic effect of excess histones. Prior to incorporation into chromatin, newly synthesized histones H3 and H4 are highly acetylated
Svetlana Demyanenko et al.
International journal of molecular sciences, 20(12) (2019-06-16)
Ischemic penumbra that surrounds a stroke-induced infarction core is potentially salvageable; however, mechanisms of its formation are not well known. Covalent modifications of histones control chromatin conformation, gene expression and protein synthesis. To study epigenetic processes in ischemic penumbra, we
Yueqin Wang et al.
Chemosphere, 241, 125073-125073 (2019-11-07)
Microcystin-leucine arginine (MC-LR) is a variant of microcystins (MCs), which poses a serious threat to the reproductive system. Histone acetylation modification can regulate the expressions of apoptosis-related genes. However the mechanisms of histone acetylation involving MC-LR-induced apoptosis were not understood.
S V Demyanenko et al.
Molecular neurobiology, 57(7), 3219-3227 (2020-06-09)
Stroke is one of the leading reasons of human death. Ischemic penumbra that surrounds the stroke-induced infarction core is potentially salvageable, but molecular mechanisms of its formation are poorly known. Histone acetylation induces chromatin decondensation and stimulates gene expression. We
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4503405-100UG4061837192456