Kluczowe dokumenty
5.05602
Sigma-Aldrich
Inhibitor BDK II,(S)-CPP
Synonim(y):
Inhibitor kinazy BCKD II, inhibitor kinazy dehydrogenazy α-ketokwasów rozgałęzionych II, kwas(S)-α-chloro-fenylopropionowy, Kwas(S)-α-chloro-fenylopropionowy, inhibitor kinazy BCKD II, inhibitor kinazy dehydrogenazy α-ketokwasów o rozgałęzionym łańcuchu II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
oil
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
clear colorless
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
LIDRHDRWTSPELB-QMMMGPOBSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek chlorofenylopropionianowy, który jest lepszy od swojego strukturalnego analogu 4PB (nr kat. 567616) jako inhibitor mitochondrialnej kinazy regulacyjnej BDK (kinaza BCKD; IC50 = 6. 3 vs. 53.1 µM), dzięki znacznie zoptymalizowanemu powinowactwu do N-końcowego miejsca allosterycznego BCKDC (kompleks dehydrogenazy α-ketokwasów rozgałęzionych) (Kd = 2.4 vs. 5.1 µM).3 vs. 53,1 µM) ze względu na znacznie zoptymalizowane powinowactwo do N-końcowego miejsca allosterycznego BDK(Kd= 2,4 vs. 5.7 µM) poprzez wiązania wodorowe, w których pośredniczą oksygeny karboksylanowe, a także oddziaływania hydrofobowe, w których pośredniczą α-i pierścień fenylowy, skutecznie blokując dostęp substratu BDK poprzez zapobieganie interakcji BDK z homo-24-merycznym składnikiem dihydrolipoilotransferazy BCKDC E2, jednocześnie wykazując niewielką siłę działania przeciwko PDK2 (izoforma 2 kinazy dehydrogenazy pirogronianowej) lub BDP (fosfataza BCKD) nawet w stężeniach tak wysokich jak 1 mM (<10% inhibicji). Wykazano, że skutecznie zmniejsza fosforylację E1-α Ser293 z jednoczesną regulacją aktywności BCKDC w wielu tkankach u myszy (EDmax = 160 mg/kg przez i.p.; 60 min) in vivo, co skutkuje znacznym obniżeniem poziomu BCAA (aminokwasów rozgałęzionych) Leu/Ile i Val w surowicy. Badania farmakokinetyczne wykazały dobrą stabilność in vitro (okres półtrwania = 3,1 h i 6,8 h przy użyciu odpowiednio preparatu S9 z wątroby myszy lub hepatocytów myszy) i niski klirens in vivo (CL/F = 0,113 ml/min; 40 mg/kg i.p.), jednak związek nie przenika skutecznie do tkanek (VZ/F= 20,8 ml; 40 mg/kg i.p.), a wysokie dawki są zalecane do leczenia myszy.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
BDK
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Tso, S.C., et al. 2013. Proc. Natl. Acad. Sci. USA110, 9728.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3