Kluczowe dokumenty
1510867
USP
Pergolide sulfoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(8β)-8-[(Methylsulfinyl)methyl]-6-propylergoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.49
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pergolide
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C19H26N2OS/c1-3-7-21-11-13(12-23(2)22)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16?,18-,23?/m1/s1
Klucz InChI
WOIHSNDTPKFAJW-ASVPFLOSSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Pergolide sulfoxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Pergolide tablets
  • Pergolide Mesylate
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)