681674
Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477
The Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, also referenced under CAS 305372-78-5, controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, CCT036477, CRT Inhibitor VI, β-Catenin/Tcf Inhibitor VI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (1H-NMR)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
Klucz InChI
IFOHRIXRQPOHQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2