361554
TWS119
≥95% (HPLC), solid, GSK-3β inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, Neurogenesis Inducer, TWS119
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, The GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, also referenced under CAS 601514-19-6, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
siła działania
30 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1c2nc(cc2c(nc1)Oc4cc(ccc4)O)c3cc(ccc3)N
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
Klucz InChI
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
GSK-3β
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3