Merck
SML0227
Sigma-Aldrich
JW74
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[4-(4-Methoxyphenyl)-5-[[[3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]thio]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-pyridine, JW-74
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-n2c(SCc3nc(no3)-c4ccc(C)cc4)nnc2-c5ccncc5
InChI
1S/C24H20N6O2S/c1-16-3-5-17(6-4-16)22-26-21(32-29-22)15-33-24-28-27-23(18-11-13-25-14-12-18)30(24)19-7-9-20(31-2)10-8-19/h3-14H,15H2,1-2H3
Klucz InChI
KRIKILRRJCIWNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
JW74 został również wykorzystany do przetestowania jego skuteczności w jednoczesnej cytotoksyczności zależnej od promieniowania i cisplatyny (CDDP) przy użyciu linii komórkowych HeLa i raka szyjki macicy SiHa. Został on wykorzystany do modulowania poziomu β-kateniny w pierwotnych komórkach zarodkowych kurczaka (PGC) in vitro.
JW74 został użyty do modulowania poziomu β-kateniny w pierwotnych komórkach zarodkowych kurczaka (PGC) in vitro.
Działania biochem./fizjol.
JW74 jest inhibitorem tankirazy o aktywności sygnalizacyjnej Wnt, w której pośredniczy β-katenina. Degraduje β-kateninę poprzez stabilizację białka hamującego oś (AXIN), składnika kompleksu degradacji β-kateniny. Zmniejsza progresję cyklu komórkowego i indukuje apoptozę komórek za pośrednictwem kaspazy-3 w komórkach kostniakomięsaka.
JW74 jest skutecznym i specyficznym inhibitorem kanonicznej sygnalizacji Wnt in vitro i in vivo.
JW74 jest skutecznym i specyficznym inhibitorem kanonicznej sygnalizacji Wnt in vitro i in vivo. Wydaje się, że JW74 wpływa na kompleks wielobiałkowy składający się z b-kateniny/GSK-3b/AXIN/APC/CK1, który kontroluje degradację b-kateniny. JW74 zmniejsza wzrost komórek SW480 CRC in vitro poprzez hamowanie progresji cyklu komórkowego w fazie G1/S. JW74 hamuje również powstawanie i wzrost guza w jelicie cienkim i okrężnicy myszy ApcMin.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wnt/beta-catenin signaling pathway activation is required for proliferation of chicken primordial germ cells in vitro
Lee H C, et al.
Scientific reports, 6, 34510-34510 (2016)
Better Therapeutic Target to Enhance Cisplatin Sensitivity in Cervical Cancer: PARP-1 or beta-catenin
Mann M, et al.
Journal of Cancer Science & Therapy (4)
Lorenzo M Fernandes et al.
Scientific reports, 8(1), 14268-14268 (2018-09-27)
Cytosolic Malic Enzyme (ME1) provides reduced NADP for anabolism and maintenance of redox status. To examine the role of ME1 in tumor genesis of the gastrointestinal tract, we crossed mice having augmented intestinal epithelial expression of ME1 (ME1-Tg mice) with
Yajun Luo et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 103, 125-134 (2018-08-25)
The dysregulation of long non-coding RNA (lncRNA) has increasingly been linked to human gastric cancer (GC). However, the LINC01606 expression level and clinical values, and its role in the molecular mechanism underlying GC remain largely unknown. In our research, we
The tankyrase-specific inhibitor JW 74 affects cell cycle progression and induces apoptosis and differentiation in osteosarcoma cell lines
Wessel Stratford E, et al.
Cancer medicine, 3(1), 36-46 (2014)