Kluczowe dokumenty
Q3251
Quinacrine dihydrochloride
≥90% (TLC), powder, MAO-A/B inhibitor
Synonim(y):
6-Chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxyacridine dihydrochloride, Atebrin dihydrochloride, Mepacrine dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Quinacrine dihydrochloride, ≥90%
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
powder
mp
257 °C
rozpuszczalność
H2O: soluble, clear to hazy
inicjator
Bayer
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
Klucz InChI
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Opis ogólny
Zastosowanie
- in its uptake and accumulation studies in mouse lung slices using fluorescence microscope
- in the staining of ATP vesicles in mesenchymal stem cells (MSCs)
- in uptake-release assay for characterization of dense granule functionality of platelets
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?