Kluczowe dokumenty
454578
Sigma-Aldrich
Mysz anty-Pan-NMDA NR1 mAb (R1JHL)
lyophilized, clone R1JHL, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
R1JHL, monoclonal
Formularz
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne liofilizowane z supernatantu hodowli komórkowej. Rozpoznaje podjednostkę ~115 kDa białka NMDAR (receptora N-metylo-D-asparaginianu).
Rozpoznaje podjednostkę NR1 receptora NMDA ~115 kDa w ekstraktach tkanek kory mózgowej szczura.
To mysie mAb anty-Pan-NMDA NR1 (R1JHL) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania Pan-NMDA NR1.
Immunogen
Szczur
rekombinowane białko fuzyjne składające się z aminokwasów 1-564 szczurzego NMDA NR1
Zastosowanie
Immunoblotting (1:300, kolorymetryczny)
Immunoprecypitacja (3 µg/200 µg lizatu)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Liofilizowany z supernatantu hodowli komórkowej.
Rekonstytucja
Odtworzyć w 50 µl PBS (137 mM NaCl, 7,5 mM Na₂HPO₄, 2,7 mM KCl, 1,5 mM KH₂P0₄, pH 7,4) Po odtworzeniu podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Ekstrakty tkanki kory mózgowej szczura
Inne uwagi
Laurie, D.J., and Seeburg, P.H. 1994. J. Neurosci.14, 3180
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Science256, 1217.
Nie reaguje krzyżowo z innymi podjednostkami NMDAR. Do immunoblottingu rozcieńczyć w TBST zawierającym 5% beztłuszczowego mleka i 0,05% azydku sodu. Przeciwciało może być używane do 5 razy w eksperymentach immunoblottingu bez znaczącej utraty siły sygnału. Przechowywać rozcieńczone przeciwciało w temperaturze 4°C pomiędzy użyciami. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1