444213
MMP-2, Proenzyme, Human Rheumatoid Synovial Fibroblast
Synonim(y):
Matrix Metalloproteinase 2, Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥600 mU/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
rozpuszczalność
aqueous buffer: soluble
obecność zanieczyszczeń
other MMP activity, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Morgunova, E., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 7414.
Kolkenbrock, H., et al. 1997. Biol. Chem. 378, 71.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1