Kluczowe dokumenty
438073-M
Sigma-Aldrich
Nitric acid
ACS reagent, 70%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38060304
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
pozostałość po prażeniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
bp
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
ślady kationów
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas azotowy (HNO3) jest silnie żrącym kwasem mineralnym. Jest on zwykle wykorzystywany do usuwania katalizatora metali przejściowych z jednościennych nanorurek węglowych (SWNT) w celu ich oczyszczenia. Wpływ kwasu azotowego na utlenianie wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) został zbadany na podstawie masy próbki, widma Ramana, rozpuszczalności, morfologii i badań wyrównania.
Zastosowanie
Kwas azotowy został użyty do zwiększenia liczby miejsc kwasowych poprzez zmianę powierzchni węgla aktywnego.
Może być stosowany:
  • W połączeniu z bezwodnikiem octowym i katalizatorami zeolitowymi do otrzymywania p-nitrotoluenu z wysoką regioselektywnością.
  • We wstępnej obróbce słomy ryżowej w celu zwiększenia produkcji ksylozy.
  • Zminimalizowanie stopnia uporządkowania kationów w LiNi0.5Mn1.5O4, materiale spinelowym podstawionym metalem przejściowym, poprzez obróbkę powierzchniową.
Inne uwagi
Rozmiary opakowań SKU z literą -P są pakowane w butelki polietylenowe.
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 438073
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ilgook Kim et al.
Carbohydrate polymers, 99, 563-567 (2013-11-28)
In this study, nitric acid (HNO₃) was evaluated as an acid catalyst for rice straw pretreatment, and, after neutralization, as a sole nitrogen source for subsequent fermentation. Response surface methodology was used to obtain optimal pretreatment condition with respect to
Nitric acid purification of single-walled carbon nanotubes.
Hu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13838-13842 (2003)