1.60317
Nitric acid
25%, suitable for titration
Synonim(y):
Nitric acid solution
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Kwas azotowy 25%, suitable for titration
linia produktu
Titripur®
Poziom jakości
Formularz
liquid
metody
titration: suitable (argentrometric)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1