Kluczowe dokumenty
390238
Sigma-Aldrich
Camptothecin
from Camptotheca acuminata, ≥95% (HPLC), powder, DNA topoisomerase I inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, 10-Hydroxycamptothecin, HCPT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, A cell-permeable powerful DNA topoisomerase I inhibitor.
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)C5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)cc(cc4)O
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3
Klucz InChI
HAWSQZCWOQZXHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable powerful DNA topoisomerase I inhibitor. Reduces DNA synthesis in vitro in murine hepatoma cells. Has selective inhibitory effect on the phosphorylation of histone H1 and H3, but less effect on other histones.
A cell-permeable, powerful DNA topoisomerase I inhibitor. Reduces DNA synthesis in vitro in murine hepatoma cells. Inhibits the proliferation of hepatoma HepG2, Bcl-7402 and Bcl-7404 cells in a dose-dependent manner. Has selective inhibitory effect on the phosphorylation of histones H1 and H3, but is less effective on other histones.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
DNA topoisomerase I
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Zhang, X.W., et al. 1999. Anticancer Drugs.10, 569.
Ling, Y.H., et al. 1993. Anticancer Res. 13, 1613.
Wani, M.C., and Wall, M.E. 1969. J. Org.Chem.34, 1364.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mengfan Tang et al.
Nucleic acids research, 49(13), 7476-7491 (2021-07-02)
Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor (PARPi)-based therapies initially reduce tumor burden but eventually lead to acquired resistance in cancer patients with BRCA1 or BRCA2 mutation. To understand the potential PARPi resistance mechanisms, we performed whole-genome CRISPR screens to discover genetic alterations