Merck
PHL89593
Camptothecin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(S)-(+)-Camptothecin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.35
Beilstein:
631069
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
260 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
Klucz InChI
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raju Suresh Kumar et al.
Saudi journal of biological sciences, 27(12), 3290-3300 (2020-12-12)
A small library of cage-like heterocyclic hybrids encompassing pyrroloisoquinolines, pyridinone and acenaphthene structural moieties have been synthesized and tested for their potential as anticancer agents against HCT116 and JURKAT cell lines. The results revealed that these cell lines are more