Kluczowe dokumenty
288500-M
Millipore
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis.
Synonim(y):
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride, DFMO, Eflornithine, RMI-71782
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12F2N2O2 · xHCl · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17 (anhydrous free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 3522
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
FC(F)C(N)(CCCN)C(=O)O.[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
Klucz InChI
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis. Inhibits B16 melanoma-induced angiogenesis in ovo and proliferation of vascular endothelial cells in vitro.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
ODC
Ostrzeżenie
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Rekonstytucja
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Meyskens, F.L., Jr., and Gerner, E.W. 1995. J. Cell. Biochem. (Suppl.) 22, 126.
Feuerstein, B.G., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6782.
Takigawa, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 4131.
Weeks, C.E., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 6028.
Danzin, C., et al. 1979. Life Sci. 24, 519.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3